Läs mer
Alfa Aesar™ 3-(2-Thienyl)acrylic acid, predominantly trans, 98+%
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3- (2-Thienyl)acrylic acid |
| Namnnotering | predominantly trans |
| Smältpunkt | 145°C to 148°C |
| Kvantitet | 10 g |
| Beilstein | 112053 |
| Formel vikt | 154.19 |
| Procent renhet | ≥98% |