Läs mer
3-(2-tienyl)-L-alanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15479948
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15479948 1 g 1g
15499948 250 mg 250mg
15489948 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15479948 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63316.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22951-96-8 | C7H9NO2S | 171.214 g/mol
3-(2-tienyl)-L-alanin kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-(2-Tienyl)-L-alanin kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22951-96-8
Molekylformel C7H9NO2S
Molekylvikt (g/mol) 171.214
MDL-nummer MFCD00064335
InChI-nyckel WTOFYLAWDLQMBZ-LURJTMIESA-N
Synonym 3-2-thienyl-l-alanine, s-2-amino-3-thiophen-2-yl propanoic acid, l-2-thienylalanine, beta 2-thienyl alanine, h-thi-oh, 3-thiophen-2-yl-l-alanine, 2s-2-amino-3-thiophen-2-ylpropanoic acid, tih, beta-2-thienylalanine, pubchem18715
PubChem CID 146719
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-tiofen-2-ylpropansyra
LEDER C1=CSC(=C1)CC(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Thienyl)-L-alanine
Smältpunkt 255°C to 263°C (decomposition)
Färg Vitt
Beilstein 82872
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Kvantitet 1 g
Formel vikt 171.21
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-(2-Thienyl)-L-alanine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(2-Thienyl)-L-alanine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.