Läs mer
3-(2-Thienyl)propanoic acid, 98%
Produktkod. 10603302 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10603302 1 g Glasflaska 1g
10182481 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10603302 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 330110010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5928-51-8 | C7H8O2S | 156.2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5928-51-8
Molekylformel C7H8O2S
Molekylvikt (g/mol) 156.2
MDL-nummer MFCD00047093
InChI-nyckel MJPVYTKZYZPIQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-thienyl propanoic acid, 3-2-thienyl propionic acid, 2-thiophenepropanoic acid, 3-thiophen-2-yl propanoic acid, 2-thiophenepropionic acid, maybridge3_005592, 3-2-thienyl propionic pound inverted question markacid, 3-thiophen-2-yl-propionic acid, thiolpropionic acid, pubchem23928
PubChem CID 703169
IUPAC-namn 3-tiofen-2-ylpropansyra
LEDER C1=CSC(=C1)CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Thienyl)propanoic acid
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 45°C to 49°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone
Formel vikt 156.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystals or Needles
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.