Läs mer
3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]aniline, Mikromol
Produktkod. 30460341
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30460341 100 mg
1 options
Produktkod. 30460341 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3297.110100
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]aniline, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]aniline
CAS 110598-30-6
Analyt- eller komponentnamn 3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]aniline
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C11 H15 N Si
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzenamine, 3-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]-, Benzenamine, 3-[(trimethylsilyl)ethynyl]- (9CI), 3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzenamine, 3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]aniline, [3-(Trimethylsilanylethynyl)phenyl]amine
InChI formel InChI=1S/C11H15NSi/c1-13(2,3)8-7-10-5-4-6-11(12)9-10/h4-6,9H,12H2,1-3H3
Lösningstyp Neat
LEDER C[Si](C)(C)C#Cc1cccc(N)c1
IUPAC-namn 3-(2-trimethylsilylethynyl)aniline
Molekylvikt (g/mol) 189.329
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 189.0974 g/mol