Läs mer
3-[2-(Trimetylsilyl)etynyl]bensenboronsyra pinakolester, 97 %
Produktkod. 15434486
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15434486 5 g 5g
15424486 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15434486 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58731.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 915402-03-8 | C17H25BO2Si | 300,28 g/mol
Det används som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används som en
aktiv farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 915402-03-8
Molekylformel C17H25BO2Si
Molekylvikt (g/mol) 300.28
MDL-nummer MFCD08706285
InChI-nyckel LDKJXCOLGXLWKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,5,5-tetramethyl-2-3-trimethylsilanylethynyl-phenyl-1,3,2 dioxaborolane, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenylethynyl-trimethylsilane, trimethyl 2-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethynyl silane, 3-trimethylsilyl ethynyl phenylboronic acid pinacol ester, trimethyl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethynyl silane, amtb201, 3-2-trimethylsilyl ethynyl benzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 17999151
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=CC=C1)C#C[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzeneboronic acid pinacol ester
Smältpunkt 86 °C till 90 °C
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn trimetyl({2-[3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl]etynyl})silan
Formel vikt 300.28
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.