missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,20-Dioxopregn-4-en-17-yl Acetate (Hydroxyprogesterone Acetate), Mikromol™
Beskrivning
3,20-Dioxopregn-4-en-17-yl Acetate (Hydroxyprogesterone Acetate)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17-alpha-Hydroxyprogesterone 17-acetate |
| CAS | 302-23-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 17-alpha-Hydroxyprogesterone 17-acetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23 H32 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Medroxyprogesterone Acetate Imp. H (EP), Megestrol Acetate Imp. K (EP), Hydroxyprogesterone Acetate, 3,20-Dioxopregn-4-en-17-yl Acetate, Megestrol Acetate Imp. K (Pharmeuropa), Chlormadinone acetate EP impurity G, Chlormadinone Acetate Impurity G, Medroxyprogesterone Acetate Impurity H, Megestrol Acetate Impurity K |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32O4/c1-14(24)23(27-15(2)25)12-9-20-18-6-5-16-13-17(26)7-10-21(16,3)19(18)8-11-22(20,23)4/h13,18-20H,5-12H2,1-4H3/t18-,19+,20+,21+,22+,23+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C |
| IUPAC-namn | [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?