Läs mer
(3β,20E)-24-Norchola-5,20(22)-diene-3,23-diol, MedChemExpress
Produktkod. 16491209
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16491209 1 mg
1 options
Produktkod. 16491209 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY1153651mg
MedChemExpress (3β,20E)-24-Norchola-5,20(22)-diene-3,23-diol is a steroid-based allylic alcohol.
(3β,20E)-24-Norchola-5,20(22)-diene-3,23-diol is a steroid-based allylic alcohol.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3β,20E)-24-Norchola-5,20(22)-diene-3,23-diol
CAS 53495-21-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H36O2
Kvantitet 1 mg
LEDER C/C([C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)=C\CO
Molekylvikt (g/mol) 344.53
Formel vikt 344.53
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid