missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(2H-Benzotriazolyl)-5-(1,1-di-methylethyl)-4-hydroxy-benzenepropanoicacid octylesters, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2H-Benzotriazolyl)-5-(1,1-di-methylethyl)-4-hydroxy-benzenepropanoicacid octylesters |
| CAS | 127519-17-9 |
| Molekylformel | C27 H37 N3 O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H37N3O3/c1-5-6-7-8-9-12-17-33-25(31)16-15-20-18-21(27(2,3)4)26(32)24(19-20)30-28-22-13-10-11-14-23(22)29-30/h10-11,13-14,18-19,32H,5-9,12,15-17H2,1-4H3 |
| LEDER | CCCCCCCCOC(=O)CCc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)n2nc3ccccc3n2 |
| IUPAC-namn | octyl 3-[3-(benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl]propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 451.601 |
| Formel vikt | 451.283 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?