Läs mer
3(2H)-Isoxazolone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3(2H)-Isoxazolone |
| CAS | 5777-20-8 |
| Molekylformel | C3 H3 N O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 3-Isoxazolol, 3-Hydroxyisoxazole |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3NO2/c5-3-1-2-6-4-3/h1-2H,(H,4,5) |
| LEDER | Oc1ccon1 |
| IUPAC-namn | 1,2-oxazol-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 85.06 |
| Formel vikt | 85.0164 |