missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-[[(2R,3R)-2-[(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-3-(4-fluorophenyl)morpholino]methyl]-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one ((R,R,R)-Aprepitant), Mikromol™

Produktkod. 17900656
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17900656 25 mg
17913186 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17900656 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3251.010025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

3-[[(2R,3R)-2-[(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-3-(4-fluorophenyl)morpholino]methyl]-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one ((R,R,R)-Aprepitant)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-[((2R,3R)-2-[(1R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-3-(4-fluorophenyl)-4-morpholinyl)methyl]-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
CAS 1148113-53-4
Analyt- eller komponentnamn 5-[((2R,3R)-2-[(1R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-3-(4-fluorophenyl)-4-morpholinyl)methyl]-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C23 H21 F7 N4 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3H-1,2,4-Triazol-3-one, 5-[[(2R,3R)-2-[(1R)-1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-3-(4-fluorophenyl)-4-morpholinyl]methyl]-1,2-dihydro-, (R,R,R)-Aprepitant, Aprepitant Related Compound A (USP), Aprepitant Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C23H21F7N4O3/c1-12(14-8-15(22(25,26)27)10-16(9-14)23(28,29)30)37-20-19(13-2-4-17(24)5-3-13)34(6-7-36-20)11-18-31-21(35)33-32-18/h2-5,8-10,12,19-20H,6-7,11H2,1H3,(H2,31,32,33,35)/t12-,19-,20-/m1/s1
LEDER C[C@@H](O[C@H]1OCCN(CC2=NNC(=O)N2)[C@@H]1c3ccc(F)cc3)c4cc(cc(c4)C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC-namn 3-[[(2R,3R)-2-[(1R)-1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-3-(4-fluorophenyl)morpholin-4-yl]methyl]-1,4-dihydro-1,2,4-triazol-5-one
Molekylvikt (g/mol) 534.43
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 534.1502 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.