Läs mer
3-[[(2S)-1-Methyl-2-pyrrolidinyl]methyl]-5-[(1E)-2-(phenylsulfonyl)ethenyl]-1H-indole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(((2S)-1-Methyl-2-pyrrolidinyl)methyl)-5-((1E)-2-(phenylsulfonyl)ethenyl)-1H-indole |
| CAS | 362595-66-2 |
| Molekylformel | C10 H14 N3 O . I |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N3O.HI/c1-12-6-2-4-9(8-12)10-5-3-7-13(10)11-14;/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [I-].C[n+]1cccc(c1)C2CCCN2N=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 319.142 |
| Formel vikt | 319.018 |