Läs mer
3-[[(2S)-2-Pyrrolidinylcarbonyl]amino]benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(((2S)-2-Pyrrolidinylcarbonyl)amino)benzoic Acid |
| CAS | 724700-26-9 |
| Molekylformel | C12 H14 N2 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-[[(2S)-2-Pyrrolidinylcarbonyl]amino]benzoic Acid, 3-(Prolylamino)benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O3/c15-11(10-5-2-6-13-10)14-9-4-1-3-8(7-9)12(16)17/h1,3-4,7,10,13H,2,5-6H2,(H,14,15)(H,16,17)/t10-/m0/s1 |
| LEDER | OC(=O)c1cccc(NC(=O)[C@@H]2CCCN2)c1 |
| IUPAC-namn | 3-[[(2S)-pyrrolidine-2-carbonyl]amino]benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.251 |
| Formel vikt | 234.1 |