Läs mer
3-((2S,4S)-4-Mercaptopyrrolidine-2-carboxamido)benzoic Acid Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-((2S,4S)-4-Mercaptopyrrolidine-2-carboxamido)benzoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 219909-83-8 |
| Molekylformel | C12H14N2O3S . HCl |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O3S.ClH/c15-11(10-5-9(18)6-13-10)14-8-3-1-2-7(4-8)12(16)17;/h1-4,9-10,13,18H,5-6H2,(H,14,15)(H,16,17);1H/t9-,10-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.OC(=O)c1cccc(NC(=O)[C@@H]2C[C@H](S)CN2)c1 |
| IUPAC-namn | 3-[[(2S,4S)-4-sulfanylpyrrolidine-2-carbonyl]amino]benzoic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.78 |
| Formel vikt | 302.0492 |