Läs mer
3-[3-(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)propyl] Domperidone (Domperidone Impurity D), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[3-(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)propyl] Domperidone |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H34ClN7O3/c33-22-11-12-28-29(21-22)39(18-6-17-38-27-10-4-2-8-25(27)35-31(38)42)32(43)40(28)23-13-19-36(20-14-23)15-5-16-37-26-9-3-1-7-24(26)34-30(37)41/h1-4,7-12,21,23H,5-6,13-20H2,(H,34,41)(H,35,42) |
| Formel vikt | 599.2412 |