missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3’-[3-(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)propyl] Domperidone(Domperidone Impurity E) (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[3-[4-(5-Chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)piperidin-1-yl]propyl]-3-[3-(2-oxo-2,3-dihydrobenzimidazol-1-yl)-propyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H34ClN7O3/c33-22-11-12-27-25(21-22)35-31(42)40(27)23-13-19-36(20-14-23)15-5-17-38-28-9-3-4-10-29(28)39(32(38)43)18-6-16-37-26-8-2-1-7-24(26)34-30(37)41/h1-4,7-12,21,23H,5-6,13-20H2,(H,34,41)(H,35,42) |
| Formel vikt | 599.2412 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?