Läs mer
3,3',3'',4,4''-Pentakloro-m-terfenyl 10 μg/ml i hexan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30318289
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30318289 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 30318289 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DRELA20386443HE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 ml
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Lösningsmedel eller matris Hexan