Läs mer
[[3,3',3' '-(Fosfinidyn-Pκ)tris[bensensulfonato]](3-)]-Palladat(3-) natrium, TRC
Produktkod. 30428379
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30428379 10 mg
1 options
Produktkod. 30428379 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP35383510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ((3,3',3''-(Phosphinidyne-kP)tris(benzenesulfonato))(3-))-Palladate(3-) Sodium
CAS 1010733-93-3
Molekylformel C18H12Na3O9PPdS3
Kvantitet 10 mg
Synonym Palladate(3-)','[[3,3',3''-(phosphinidyne-κP)tris[benzenesulfonato]](3-)]-','sodium (1:3) (ACI), [[3,3',3''-(Phosphinidyne-κP)tris[benzenesulfonato]](3-)]-Palladate(3-) Sodium
InChI formel InChI=1S/C18H15O9PS3.3Na.Pd/c19-29(20,21)16-7-1-4-13(10-16)28(14-5-2-8-17(11-14)30(22,23)24)15-6-3-9-18(12-15)31(25,26)27;;;;/h1-12H,(H,19,20,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;;;/q;3*+1;/p-3
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)[P]([Pd])(c2cccc(c2)S(=O)(=O)[O-])c3cccc(c3)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn trisodium; [tris(3-sulfonatofenyl)-λ^{4}-fosfanyl]palladium
Molekylvikt (g/mol) 674.84
Formel vikt 673.8109