Läs mer
3,3,3-Trideuterio-2,2-difluoro-propanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3,3-Trideuterio-2,2-difluoro-propanoic Acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4F2O2/c1-3(4,5)2(6)7/h1H3,(H,6,7)/i1D3 |
| Formel vikt | 113.037 |