Läs mer
3,3,3-Trifluoro-1-propanesulfonyl chloride, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11435600
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11435600 500 mg 500mg
11425600 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11435600 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25856.ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
CAS: 845866-80-0 | Molecular Formula: C3H4ClF3O2S | Molecular Weight: 196.568 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 845866-80-0
Molekylformel C3H4ClF3O2S
Molekylvikt (g/mol) 196.568
MDL-nummer MFCD06248898
InChI-nyckel OXKHPRFGCFJUSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3,3-trifluoro-1-propanesulfonyl chloride, 3,3,3-tris fluoranyl propane-1-sulfonyl chloride, chloro 3,3,3-trifluoropropyl sulfone, 3,3,3-trifluoropropylsulfonyl chloride, 3,3,3-trifluoropropanesulfonyl chloride, 3,3,3-trifluoropropylsulphonyl chloride, 3,3,3-trifluoropropane sulfonyl chloride, 3,3,3-trifluoropropane-1-sulphonyl chloride, 1-propanesulfonylchloride, 3,3,3-trifluoro, 3,3,3-trifluoro-1-propane sulfonyl chloride
PubChem CID 2761177
IUPAC-namn 3,3,3-trifluorpropan-1-sulfonylklorid
LEDER C(CS(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3,3-Trifluoro-1-propanesulfonyl chloride
Kokpunkt 77 °C till 78 °C (16 mmHg)
Linjär formel CF3(CH2)2SO2Cl
Brytningsindex 1.3997
Kvantitet 500 mg
UN-nummer UN3265
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Formel vikt 196.57
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.