Läs mer
3,3,3-Trifluoro-1-propanol, 97%
Produktkod. 11323816
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11323816 1 g 1g
11333816 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11323816 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16879.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2240-88-2 | C3H5F3O | 114.067 g/mol
3,3,3-Trifluoro-1-propanol är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3,3,3-Trifluoro-1-propanol är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet Fullständigt blandbar i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2240-88-2
Molekylformel C3H5F3O
Molekylvikt (g/mol) 114.067
MDL-nummer MFCD00190649
InChI-nyckel HDBGBTNNPRCVND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3,3-trifluoro-1-propanol, 3,3,3-trifluoropropanol, 1-propanol, 3,3,3-trifluoro, trifluoropropanol, acmc-1cqb1, 3,3,3-trifluoropropanol-1, 2-trifluoromethyl ethan-1-ol, 3,3,3-trifluoro-propan-1-ol, poly difluoromethylene , alpha-fluoro-omega-2-hydroxyethyl, 3-hydroxy-1,1,1-trifluoropropane
PubChem CID 137512
IUPAC-namn 3,3,3-trifluorpropan-1-ol
LEDER C(CO)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3,3-Trifluoro-1-propanol
Densitet 1.294
Kokpunkt 100°C to 101°C
Flampunkt 37°C (98°F)
Brytningsindex 1.32
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1987
Beilstein 1734777
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 114.07
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.