Läs mer
3,3,3-Trifluor-2,2-dimetylpropionsyra, 97 %
Produktkod. 15417545
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15417545 250 mg 250mg
11301989 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15417545 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26053.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 889940-13-0 | C5H7F3O2 | 156,104 g/mol
3,3,3-trifluoro-2,2-dimetylpropionsyra används vid syntes av 2-aminobensaldehydoximanaloger som fungerar som dubbla hämmare av neutrofil elastas och proteinas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimetylpropionsyra används vid syntes av 2-aminobensaldehydoximaloger som fungerar som dubbla hämmare av neutrofil elastas och proteinas.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 889940-13-0
Molekylformel C5H7F3O2
Molekylvikt (g/mol) 156.104
MDL-nummer MFCD08445819
InChI-nyckel VMFSJVUPIXOCFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid, 2-trifluoromethyl-2-methylpropanoic acid, 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethyl-propionic acid, 2-trifluoromethyl-isobutyric acid, 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethyl-propanoic acid
PubChem CID 19867367
IUPAC-namn 3,3,3-trifluor-2,2-dimetylpropansyra
LEDER CC(C)(C(=O)O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid
Smältpunkt 66 °C till 73 °C
Kokpunkt 76 °C till 77 °C (14 mmHg)
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3261
Formel vikt 156.12
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.