Läs mer
3,3,3-trifluoro-2,2-dimetylpropionsyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 10733332
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10733332 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10733332 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00264DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid
CAS 889940-13-0
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C5H7F3O2
Kvantitet 1 g
Synonym 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid, 2-trifluoromethyl-2-methylpropanoic acid, 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethyl-propionic acid, 2-trifluoromethyl-isobutyric acid, 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethyl-propanoic acid
InChI-nyckel VMFSJVUPIXOCFO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C(=O)O)C(F)(F)F
IUPAC-namn 3,3,3-trifluor-2,2-dimetylpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 156.104
PubChem CID 19867367
Formel vikt 156.1
Procent renhet 97%