Läs mer
3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)propionic acid, 97%
Produktkod. 10491104 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10491104 1 g Glass bottle 1g
10739005 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10491104 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 397860010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 564-10-3 | C4H2F6O2 | 196.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 564-10-3
Molekylformel C4H2F6O2
Molekylvikt (g/mol) 196.05
MDL-nummer MFCD00464165
InChI-nyckel RAEAYTICAPHWJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3,3-trifluoro-2-trifluoromethyl propanoic acid, 2-trifluoromethyl-3,3,3-trifluoropropionic acid, 3,3,3-trifluoro-2-trifluoromethyl propionic acid, propanoic acid,3,3,3-trifluoro-2-trifluoromethyl, hexafluoroisobutyric acid, acmc-1amsz, cf3 2chco2h, 3,3,3-trifluoro-2-trifluoromethylpropionic acid, 3,3,3-trifluoro-2-trifluoromethyl-propionic acid, 3,3,3-tris fluoranyl-2-trifluoromethyl propanoic acid
PubChem CID 385606
IUPAC-namn 3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid
LEDER C(C(=O)O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material 3, 3, 3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)propionic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 50°C to 53°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel (CF3)2CHCOOH
Kvantitet 1 g
Formel vikt 196.05
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)propionic acid
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.