Läs mer
3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)propionyl chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)propionyl chloride |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4HClF6O/c5-2(12)1(3(6,7)8)4(9,10)11/h1H |
| Formel vikt | 213.962 |