Läs mer
3,3,3-Trifluoropropionic acid, 98%
Produktkod. 11404377
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11404377
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20428.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 2516-99-6 | C3H3F3O2 | 128.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2516-99-6
Molekylformel C3H3F3O2
Molekylvikt (g/mol) 128.05
MDL-nummer MFCD00153292
InChI-nyckel KSNKQSPJFRQSEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3,3-trifluoropropionic acid, 3,3,3-trifluoro-propionic acid, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro, tfpa, acmc-209ghu, trifluoromethylacetic acid, trifluoromethyl acetic acid, ksc203o6p, 3,3,3,-trifluoropropionic acid, 3,3,3-tri-fluoropropionic acid
PubChem CID 2777972
IUPAC-namn 3,3,3-trifluoropropanoic acid
LEDER C(C(=O)O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3,3-Trifluoropropionic acid
Smältpunkt 9°C
Kokpunkt 146°C
Flampunkt >100°C (212°F)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1751796
Formel vikt 128.05
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.