Läs mer
3,3,3-Trifluorpropionsyra, 98 %
Produktkod. 10015063 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
1ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10015063 5 mL Glasflaska 5ml
10548833 1 mL Glasflaska 1ml
10127143 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10015063 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 381070050
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2516-99-6 | C3H3F3O2 | 128,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2516-99-6
Molekylformel C3H3F3O2
Molekylvikt (g/mol) 128.05
MDL-nummer MFCD00153292
InChI-nyckel KSNKQSPJFRQSEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3,3-trifluoropropionic acid, 3,3,3-trifluoro-propionic acid, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro, tfpa, acmc-209ghu, trifluoromethylacetic acid, trifluoromethyl acetic acid, ksc203o6p, 3,3,3,-trifluoropropionic acid, 3,3,3-tri-fluoropropionic acid
PubChem CID 2777972
IUPAC-namn 3,3,3-trifluorpropansyra
LEDER C(C(=O)O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 3, 3-Trifluoropropionic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 9,7 °C
Färg Färglös
Densitet 1.4500g/mL, 1.45
Kokpunkt 146 °C
Flampunkt 92 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel F3CCH2COOH
Brytningsindex 1,3320 till 1,334
Kvantitet 5 mL
Formel vikt 128.05
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,3,3-Trifluoropropionic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.