missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(3,3,3-trifluorpropyl)metyldiklorsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. 11309315
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11309315 25 g 25g
11399305 5 g 5g
11319315 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11309315 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16669.14
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 675-62-7 | C4H7Cl2F3Si | 211.08 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 675-62-7
Molekylformel C4H7Cl2F3Si
Molekylvikt (g/mol) 211.08
MDL-nummer MFCD00039294
InChI-nyckel OHABWQNEJUUFAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3,3-trifluoropropyl methyldichlorosilane, 3,3,3-trifluoropropyl dichloromethylsilane, dichloro methyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, unii-38xgw8m24k, silane, dichloromethyl 3,3,3-trifluoropropyl, dichloromethyl-3,3,3-trifluoropropylsilane, dichloromethyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, dichloro-methyl-3,3,3-trifluoropropyl silane, 4-04-00-04169 beilstein handbook reference, ksc491g7h
PubChem CID 12666
IUPAC-namn diklor-metyl-(3,3,3-trifluorpropyl)silan
LEDER C[Si](CCC(F)(F)F)(Cl)Cl

Specifikationer

Kokpunkt 121°C to 122°C
Kemiskt namn eller material (3,3,3-Trifluoropropyl)methyldichlorosilane
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2985
Beilstein 1744964
Flampunkt 15°C (59°F)
Formel vikt 211.09
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.385
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.261
Visa mer Visa mindre

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.