Läs mer
(3,3,3-trifluorpropyl)metyldiklorsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7046876
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11399305
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L16669.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 675-62-7 | C4H7Cl2F3Si | 211.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 675-62-7
Molekylformel C4H7Cl2F3Si
Molekylvikt (g/mol) 211.08
MDL-nummer MFCD00039294
InChI-nyckel OHABWQNEJUUFAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3,3-trifluoropropyl methyldichlorosilane, 3,3,3-trifluoropropyl dichloromethylsilane, dichloro methyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, unii-38xgw8m24k, silane, dichloromethyl 3,3,3-trifluoropropyl, dichloromethyl-3,3,3-trifluoropropylsilane, dichloromethyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, dichloro-methyl-3,3,3-trifluoropropyl silane, 4-04-00-04169 beilstein handbook reference, ksc491g7h
PubChem CID 12666
IUPAC-namn dichloro-methyl-(3,3,3-trifluoropropyl)silane
LEDER C[Si](CCC(F)(F)F)(Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 121°C to 122°C
Kemiskt namn eller material (3,3,3-Trifluoropropyl)methyldichlorosilane
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2985
Beilstein 1744964
Flampunkt 15°C (59°F)
Formel vikt 211.09
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.385
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.261
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.