Läs mer
(3,3,3-Trifluoropropyl)methyldichlorosilane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3,3,3-Trifluoropropyl)methyldichlorosilane |
| CAS | 675-62-7 |
| Molekylformel | C4H7Cl2F3Si |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Dichloromethyl(3,3,3-trifluoropropyl)silane, Methyl-3,3,3-trifluoropropyldichlorosilane |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7Cl2F3Si/c1-10(5,6)3-2-4(7,8)9/h2-3H2,1H3 |
| LEDER | C[Si](Cl)(Cl)CCC(F)(F)F |
| IUPAC-namn | dichloro-methyl-(3,3,3-trifluoropropyl)silane |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.09 |
| Formel vikt | 209.9646 |