Läs mer
(3,3,3-Trifluoropropyl)trichlorosilane, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11329315
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11329315
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L16670.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
(3,3,3-Trifluoropropyl)trichlorosilane is used for the production of fluoro silicones liquids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(3,3,3-Trifluoropropyl)trichlorosilane is used for the production of fluoro silicones liquids.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Moisture Sensitive. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 592-09-6
Molekylformel C3H4Cl3F3Si
Molekylvikt (g/mol) 231.50
MDL-nummer MFCD00013602
InChI-nyckel WEUBQNJHVBMUMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloro 3,3,3-trifluoropropyl silane, 3,3,3-trifluoropropyl trichlorosilane, silane, trichloro 3,3,3-trifluoropropyl, 3,3,3-trifluoropropyltrichlorosilane, acmc-20ajez, cf3ch2ch2sicl3, silane, trichloro trifluoropropyl, 3,3,3-trifluropropyltrichlorosiline, trichloro 3,3,3-trifluoropropyl silane #
PubChem CID 68963
IUPAC-namn trichloro(3,3,3-trifluoropropyl)silane
LEDER FC(F)(F)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 113°C to 114°C
Kemiskt namn eller material (3,3,3-Trifluoropropyl)trichlorosilane
Kvantitet 5 g
Linjär formel CF3CH2CH2SiCl3
UN-nummer UN2985
Beilstein 1748876
Flampunkt 15°C (59°F)
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 231.51
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.386
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.395
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.