Läs mer
(3,3,3-trifluorpropyl)trimetoxisilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11359315
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11359315 25 g 25g
11349315 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11359315 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16671.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 429-60-7 | C6H13F3O3Si | 218.25 g/mol
(3,3,3-Trifluoropropyl)trimetoxisilan används vid tillverkning av skumdämpande medel, släppmedel, fluorsilikonharts och beläggning. Det används som ett kopplingsmedel för epoxiharts.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(3,3,3-Trifluoropropyl)trimetoxisilan används vid tillverkning av skumdämpande medel, släppmedel, fluorsilikonharts och beläggning. Det används som ett kopplingsmedel för epoxiharts.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, starka baser och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 429-60-7
Molekylformel C6H13F3O3Si
Molekylvikt (g/mol) 218.25
MDL-nummer MFCD00039266
InChI-nyckel JLGNHOJUQFHYEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoxy 3,3,3-trifluoropropyl silane, 3,3,3-trifluoropropyl trimethoxysilane, 3,3,3-trifluoropropyltrimethoxysilane, silane, trimethoxy 3,3,3-trifluoropropyl, 1,1,1-trifluoro-3-trimethoxysilyl propane, silane, trimethoxy trifluoropropyl, silane,trimethoxy 3,3,3-trifluoropropyl, acmc-1ajbz, fas-3, cf3 ch2 2si och3 3
PubChem CID 67933
IUPAC-namn trimetoxi(3,3,3-trifluorpropyl)silan
LEDER CO[Si](CCC(F)(F)F)(OC)OC
Specifikationer
Kokpunkt 144°C
Kemiskt namn eller material (3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1762962
Flampunkt 38°C (100°F)
Formel vikt 218.25
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.355
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.14
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.