Läs mer
(3,3,4,4,4-d5)-(E/Z)-1-[4-(2-Kloretoxi)fenyl]-1-[4-hydroxyfenyl]-2-fenyl-1-buten, TRC
Produktkod. 30359498
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30359498 100 mg
30355602 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30359498 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC365754100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3,3,4,4,4-d5)-(E/Z)-1-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-1-[4-hydroxyphenyl]-2-phenyl-1-butene
CAS 1020719-27-0
Molekylformel C24H18D5ClO2
Kvantitet 100 mg
Synonym (E/Z)-1-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-1-(4-hydroxyphenyl)-2-phenyl-1-butene-d5, 4-[1-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-2-phenyl-1-butenyl-d5]-phenol
InChI formel InChI=1S/C24H23ClO2/c1-2-23(18-6-4-3-5-7-18)24(19-8-12-21(26)13-9-19)20-10-14-22(15-11-20)27-17-16-25/h3-15,26H,2,16-17H2,1H3/b24-23-/i1D3,2D2
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])\C(=C(/c1ccc(O)cc1)\c2ccc(OCCCl)cc2)\c3ccccc3
IUPAC-namn 4-[(Z)-1-[4-(2-kloretoxi)fenyl]-3,3,4,4,4-pentadeuterio-2-fenylbut-1-enyl]fenol
Molekylvikt (g/mol) 383.92
Formel vikt 383.17