Läs mer
(3,3,4,4,4-d5)-(E/Z)-1-[4-(2-kloretoxi)fenyl]-1-[4-(t-butyldimetylsilyloxi)fenyl]-2-fenyl-1-buten, TRC
Produktkod. 30351926
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30351926 25 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30351926 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36575225MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3,3,4,4,4-d5)-(E/Z)-1-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-1-[4-(t-butyldimethylsilyloxy)phenyl]-2-phenyl-1-butene
CAS 1020719-26-9
Molekylformel C30H32D5ClO2Si
Kvantitet 25 mg
Synonym 1-(2-Chloroethoxy)-4-[1-[4-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]phenyl]-2-phenyl-1-buten-1-yl-3,3,4,4,4-d5]benzene
InChI formel InChI=1S/C30H37ClO2Si/c1-7-28(23-11-9-8-10-12-23)29(24-13-17-26(18-14-24)32-22-21-31)25-15-19-27(20-16-25)33-34(5,6)30(2,3)4/h8-20H,7,21-22H2,1-6H3/b29-28+/i1D3,7D2
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])\C(=C(\c1ccc(OCCCl)cc1)/c2ccc(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)cc2)\c3ccccc3
IUPAC-namn tert-butyl-[4-[(E)-1-[4-(2-kloroetoxi)fenyl]-3,3,4,4,4-pentadeuterio-2-fenylbut-1-enyl]fenoxi]-dimetylsilan
Molekylvikt (g/mol) 498.18
Formel vikt 497.2565