Läs mer
3,3,4,4,4-Pentafluorobutylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3,4,4,4-Pentafluorobutylamine |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6F5N/c5-3(6,1-2-10)4(7,8)9/h1-2,10H2 |
| Formel vikt | 163.042 |