missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluoro-1-decanesulfonic Acid, Sodium Salt (in 50ug/mL), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,2,2H-Perfluorodecanesulfonic acid sodium salt |
| CAS | 27619-96-1 |
| Molekylformel | C10 H4 F17 O3 S . Na |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanesulfonic acid sodium, 1-Decanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-, sodium salt (1:1), 1-Decanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-, sodium salt (8CI,9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H5F17O3S.Na/c11-3(12,1-2-31(28,29)30)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27;/h1-2H2,(H,28,29,30);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | sodium;3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecane-1-sulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 550.16 |
| Formel vikt | 549.9507 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?