missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluoro-1-decanesulfonic Acid, Sodium Salt, TRC

Produktkod. 30398358
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet
30398358 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30398358 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH26871525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Kemiskt namn eller material 1,1,2,2H-Perfluorodecanesulfonic acid sodium salt
CAS 27619-96-1
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C10 H4 F17 O3 S . Na
Kvantitet 25 mg
Synonym 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanesulfonic acid sodium, 1-Decanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-, sodium salt (1:1), 1-Decanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-, sodium salt (8CI,9CI)
InChI formel InChI=1S/C10H5F17O3S.Na/c11-3(12,1-2-31(28,29)30)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27;/h1-2H2,(H,28,29,30);/q;+1/p-1
LEDER [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC-namn sodium;3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecane-1-sulfonate
Molekylvikt (g/mol) 550.16
Formel vikt 549.9507
Procent renhet >95
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.