missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluoro-1-decanesulfonic Acid, Sodium Salt, TRC

Produktkod. 30406423
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30406423 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30406423 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH268715250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,1,2,2H-Perfluorodecanesulfonic acid sodium salt
CAS 27619-96-1
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C10 H4 F17 O3 S . Na
Kvantitet 250 mg
Synonym 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanesulfonic acid sodium, 1-Decanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-, sodium salt (1:1), 1-Decanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-, sodium salt (8CI,9CI)
InChI formel InChI=1S/C10H5F17O3S.Na/c11-3(12,1-2-31(28,29)30)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27;/h1-2H2,(H,28,29,30);/q;+1/p-1
LEDER [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC-namn sodium;3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecane-1-sulfonate
Molekylvikt (g/mol) 550.16
Formel vikt 549.9507
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.