Läs mer
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Heneicosafluoro-1-dodecanesulfonic Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1H,1H,2H,2H-Perfluorododecane sulfonic acid sodium |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H5F21O3S.Na/c13-3(14,1-2-37(34,35)36)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)11(29,30)12(31,32)33;/h1-2H2,(H,34,35,36);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 649.9444 |
| Procent renhet | >95% |