missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Pentadecafluoro-2-nonanol (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Pentadecafluoro-2-nonanol |
| CAS | 24015-83-6 |
| Molekylformel | C9 H5 F15 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-Perfluoroheptyl Ethanol, 2-Nonanol','3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-pentadecafluoro- (8CI','9CI','ACI), 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Pentadecafluoro-2-nonanol (ACI), 7:2 SFTOH, 1H,1H,1H,2H-Perfluoro-2-nonanol, 1-Perfluoroheptyl Ethanol, 7:2sFTOH |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5F15O/c1-2(25)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)24/h2,25H,1H3 |
| LEDER | CC(O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-pentadecafluorononan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 414.11 |
| Formel vikt | 414.0101 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?