Läs mer
3,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | PCB No. 126 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H5Cl5/c13-8-2-1-6(3-9(8)14)7-4-10(15)12(17)11(16)5-7/h1-5H |
| Formel vikt | 323.8834 |
| Procent renhet | >95% |