Läs mer
3,3',4,4'-Benzophenone Tetracarboxylic Dianhydride, MP Biomedicals
Produktkod. 11483905 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483905 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11483905 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0522026380
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3«,4,4«-Benzophenone Tetracarboxylic Dianhydride
CAS 2421-28-5
Molekylformel C17H6O7
Kvantitet 100 g
Synonym 3,3',4,4'-benzophenonetetracarboxylic dianhydride, benzophenonetetracarboxylic dianhydride, benzophenonetetracarboxylic acid dianhydride, 1,3-isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis, 4,4'-carbonylbis phthalic anhydride, 4,4'-carbonyldiphthalic anhydride, 4,4'-diphthalic anhydride ketone, benzophenonetetracarboxylic anhydride, phthalic anhydride, 4,4'-carbonyldi, unii-y61gva8097
InChI-nyckel VQVIHDPBMFABCQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC2=C(C=C1C(=O)C3=CC4=C(C=C3)C(=O)OC4=O)C(=O)OC2=O
IUPAC-namn 5-(1,3-dioxo-2-bensofuran-5-karbonyl)-2-bensofuran-1,3-dion
Molekylvikt (g/mol) 322.228
PubChem CID 75498
Formel vikt 322.3