Läs mer
3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride, 97+%
Produktkod. 11389539
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11389539 2.5 kg 2.5kg
11457857 100 g 100g
11467857 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11389539 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16529.A4
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2421-28-5 | C17H6O7 | 322.228 g/mol
BTDA polymer fint fririnnande pulver lämpligt för allmänna ändamål. BTDA Microfine Micronized pulver underlättar blandning i epoxihartser. BTDA ultrarent pulver med hög renhet och hög analys för kritisk polyimidsyntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
BTDA polymer fint friflytande pulver lämpligt för allmänna ändamål. BTDA Microfine Micronized pulver underlättar blandning i epoxihartser. BTDA ultrarent pulver med hög renhet och hög analys för kritisk polyimidsyntes.
Löslighet
Löslig i DMF (0,1 g/ml). Reagerar med vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2421-28-5
Molekylformel C17H6O7
Molekylvikt (g/mol) 322.228
MDL-nummer MFCD00005923
InChI-nyckel VQVIHDPBMFABCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3',4,4'-benzophenonetetracarboxylic dianhydride, benzophenonetetracarboxylic dianhydride, benzophenonetetracarboxylic acid dianhydride, 1,3-isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis, 4,4'-carbonylbis phthalic anhydride, 4,4'-carbonyldiphthalic anhydride, 4,4'-diphthalic anhydride ketone, benzophenonetetracarboxylic anhydride, phthalic anhydride, 4,4'-carbonyldi, unii-y61gva8097
PubChem CID 75498
IUPAC-namn 5-(1,3-dioxo-2-bensofuran-5-karbonyl)-2-bensofuran-1,3-dion
LEDER C1=CC2=C(C=C1C(=O)C3=CC4=C(C=C3)C(=O)OC4=O)C(=O)OC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride
Smältpunkt 220°C to 226°C
Densitet 1.57
Kokpunkt 320°C (5 mmHg)
Flampunkt 324°C (615°F)
Kvantitet 2.5 kg
Beilstein 761777
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in DMF (0.1g/mL). Reacts with water.
Formel vikt 322.23
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.