Läs mer
3,3',4,4'-Bensofenontetrakraboxylsyre Diaanhydrid, TRC
Produktkod. 30331783
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30331783 5 g
1 options
Produktkod. 30331783 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB1303905G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3',4,4'-Benzophenonetetracraboxylic Dianhydride
CAS 2421-28-5
Molekylformel C17H6O7
Kvantitet 5 g
Synonym 5,5'-Carbonylbis[1,3-isobenzofurandione, 3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic Acid Dianhydride, 3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic Anhydride, 3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic Dianhydride, 3,3',4,4'-Tetracarboxybenzophenone Dianhydride, 3,4,3',4'-Benzophenonetetracarboxylic Acid Anhydride, 3,4,3',4'-Benzophenonetetracarboxylic Dianhydride, 4,4'-Carbonylbis(phthalic Anhydride), 4,4'-Carbonyldiphthalic Anhydride, 4,4'-Diphthalic Anhydride Ketone, BTDA, BTDA-PF, BTDA-UP, Benzophenone-3,3',4,4'-tetracarboxylic Acid Anhydride, Benzophenonetetracarboxylic Acid Dianhydride, Benzophenonetetracarboxylic Dianhydride, NSC 78480
InChI formel InChI=1S/C17H6O7/c18-13(7-1-3-9-11(5-7)16(21)23-14(9)19)8-2-4-10-12(6-8)17(22)24-15(10)20/h1-6H
LEDER O=C(c1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1)c3ccc4C(=O)OC(=O)c4c3
IUPAC-namn 5-(1,3-dioxo-2-bensofuran-5-karbonyl)-2-bensofuran-1,3-diaon
Molekylvikt (g/mol) 322.22
Formel vikt 322.0114