missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,3',4,4'-TetraCDE, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3',4,4'-Tetrachlorodiphenyl Ether |
| CAS | 56348-72-2 |
| Molekylformel | C12 H6 Cl4 O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Benzene','1,2-dichloro-4-(3,4-dichlorophenoxy)-, Benzene','1,1'-oxybis[3,4-dichloro- (9CI), 1,2-Dichloro-4-(3,4-dichlorophenoxy)benzene, 3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl ether, 3,3',4,4'-Tetrachlorodiphenyl ether, 3,3',4,4'-Tetrachlorophenyl ether, 3,4,3',4'-Tetrachlorodiphenyl ether, PCDE 77, 3,3',4,4'-TetraCDE |
| InChI formel | InChI=1S/C12H6Cl4O/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)17-8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H |
| LEDER | Clc1ccc(Oc2ccc(Cl)c(Cl)c2)cc1Cl |
| IUPAC-namn | 1,2-dichloro-4-(3,4-dichlorophenoxy)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 307.99 |
| Formel vikt | 305.9173 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?