missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3,3',4,4'-Tetrachloroazoxybenzene 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30328641
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30328641 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30328641 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17341000AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3,3',4,4'-Tetrachloroazoxybenzene
CAS 21232-47-3
Analyt- eller komponentnamn 3,3',4,4'-Tetrachloroazoxybenzene
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H6 Cl4 N2 O
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C12H6Cl4N2O/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)17-18(19)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H/b18-17-
LEDER [O-][N+](=Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1)c2ccc(Cl)c(Cl)c2
IUPAC-namn (Z)-(3,4-dichlorophenyl)-(3,4-dichlorophenyl)imino-oxidoazanium
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 336
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 333.9234 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.