missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl, TRC

Produktkod. 30452239
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30452239 50 mg
30455776 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30452239 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT88997550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 32598-13-3
Molekylformel C12 H6 Cl4
Molekylvikt (g/mol) 291.99
Synonym 1,1'-Biphenyl, 3,3',4,4'-tetrachloro-, Biphenyl, 3,3',4,4'-tetrachloro- (8CI), 3,3',4,4'-Tetrachloro-1,1'-biphenyl, 3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl, 3,4,3',4'-Tetrachlorobiphenyl, CB 77, PCB 77, Polychlorinated biphenyl-77, TeCB 77, 3,3',4,4'-TetraCB
IUPAC-namn 1,2-dichloro-4-(3,4-dichlorophenyl)benzene
LEDER Clc1ccc(cc1Cl)c2ccc(Cl)c(Cl)c2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material PCB 77 (3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl)
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H6Cl4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H
Formel vikt 289.9224
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.