Läs mer
3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PCB 77 (3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl) |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H6Cl4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H |
| Formel vikt | 289.9224 |