Läs mer
3,3',4,4'-tetrametylbifenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15438989
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15438989 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15438989 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13338.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4920-95-0 | C16H18 | 210.32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3',4,4'-Tetramethylbiphenyl
Smältpunkt 74°C to 77°C
CAS 4920-95-0
Kvantitet 1 g
Molekylformel C16H18
MDL-nummer MFCD00130219
Beilstein 1935370
Synonym 3,3',4,4'-tetramethylbiphenyl, 3,3',4,4'-tetramethyl-1,1'-biphenyl, 3,4,3',4'-tetramethylbiphenyl, 1,1'-biphenyl, 3,3',4,4'-tetramethyl, biphenyl, 3,3',4,4'-tetramethyl, 3,3',4,4'-tetramethyldiphenyl, 4-3,4-dimethylphenyl-1,2-dimethylbenzene, acmc-20anh7, amtda180, 4-05-00-01956 beilstein handbook reference
InChI-nyckel YXBIAYXZUDJVEB-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=C(C=C1C)C1=CC=C(C)C(C)=C1
IUPAC-namn 4-(3,4-dimetylfenyl)-1,2-dimetylbensen
Molekylvikt (g/mol) 210.32
PubChem CID 21029
Formel vikt 210.32
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.