Läs mer
3,3',4',5-tetraklorosalisylanilid, 97 %
Produktkod. 10473741 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10473741 5 g Glasflaska 5g
10331691 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10473741 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 420230050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1154-59-2 | C13H7Cl4NR2 | 351,01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1154-59-2
Molekylformel C13H7Cl4NO2
Molekylvikt (g/mol) 351.01
MDL-nummer MFCD00041745
InChI-nyckel SJQBHPJLLIJASD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tcsa, 3,3',4',5-tetrachlorosalicylanilide, 3,5-dichloro-n-3,4-dichlorophenyl-2-hydroxybenzamide, 3,5,3',4'-tetrachlorosalicylanilide, irgasan bs-200, 3,5-dichlorosalicyl 3,4-dichloroanilide, caswell no. 833, 3,5-dichlorosalicyl-3,4-dichloroanilide, benzamide, 3,5-dichloro-n-3,4-dichlorophenyl-2-hydroxy, unii-hne676755i
PubChem CID 14385
ChEBI CHEBI:188648
IUPAC-namn 3,5-diklor-N-(3,4-diklorfenyl)-2-hydroxibensamid
LEDER C1=CC(=C(C=C1NC(=O)C2=CC(=CC(=C2O)Cl)Cl)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3',4',5-Tetrachlorosalicylanilide
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 162 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 9336
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: försumbar. Övrig löslighet: löslig i alkalisk vattenlösning, löslig i många organiska lösningsmedel
Formel vikt 351.01
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,3',4',5-Tetrachlorosalicylanilide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.