Läs mer
3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)propanoic acid, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 30941099
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1g
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30941099 100 g 100g
30930190 1 g 1g
30935550 5 g 5g
30934860 10 g 10g
30940379 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30941099 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD14165100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)propanoic acid
CAS 25173-72-2
Molekylformel C12H16O5
MDL-nummer MFCD00002775
Kvantitet 100 g
LEDER O=C(O)CCC1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1
Molekylvikt (g/mol) 240.25
Procent renhet 97%